Läs mer
IKA™ VOLS-1 Adapter Set
Produktkod. 16248581 Handla allt IKA Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
100 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
16248581 100 °C
1 options
Produktkod. 16248581 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15360.00 SEK
    13708.52 SEK / Paket med 1
    Save 1651.48 SEK
    10% Av
I lager
Adapter för att mäta viskositeten hos särskilt värdefulla och dyra prover.
  • En dubbel mantel med temperatursensor för att snabbt värma upp eller kyla ner provet
  • Ett koaxiellt cylindersystem för analys av provet med en specifik skjuvhastighet ingår
  • Spindelgeometri: Cylinder
  • Anslutning: Gänga M2,5 LH
  • Krokkontakt: Ja
  • Flow Jacket: Ja
  • Monteringsfäste: Ja
  • Mått (B x H x D): 300 x 110 x 275 mm
  • Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 1,5 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC lo-vi: 30000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 16 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC me-vi: 320000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 32 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 640000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 128 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 2600000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.02
Temperaturområde (metriskt) 100 °C
Volym (metrisk) 6.7 mL