Läs mer
Isofield™ Volta sterila nitril renrumshandskar - klass A/B-kompatibla
BIOPHARMA
Produktkod. 30178817
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178817 8 -
30178871 6 -
30178851 6.5 200 par
30178830 7 -
30178880 7.5 200 par
30178843 8.5 200 par
30178896 9 200 par
30178890 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30178817 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 2053080
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Denna sterila gröna nitrilhandske ger utmärkt skydd för GMP Renrum av klass A och B. Idealisk som underhandske och tillverkad av acceleratorfri nitril, den antistatiska Volta är tredubbeltvättad i DI-vatten, har låga endotoxinnivåer och har testats för kemo ASTM D 6978-05.
  • Steril nitril Renrumshandskar
  • 300 mm (12 tum) handledslängd
  • Handspecifik
  • Neongrön färg
  • Texturerade fingrar
  • Manschett med pärlor
  • Låga endotoxinnivåer
  • Gammastrålning, minst 25 kGy
  • Sterilitetssäkringsnivå 10-6
  • Accelerator gratis
  • Testad mot en rad kemoterapiläkemedel
  • IPA-resistenta bläckpåsar
  • Acceptabel kvalitetsnivå (AQL) 0,65
  • Lågt antal partiklar≥ 0,5 μm (antal/cm 2 )< 900
  • Kemiskt stänkskydd typ B (K, P, T)
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
  • Kemisk oskadlighet EN ISO 21420:2020
  • Storlek och skicklighet EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-2:2019
  • Luftläcka och vattenläcka EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrytning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk genomträngning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till PPE-förordningen (EU) 2016/425 som en kategori III-produkt
  • UKCA-typcertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i PPE-förordningen (2016/425) som införts i brittisk lag och ändrad som en kategori III-produkt
  • Testad mot kemoterapi till ASTM D 6978-05
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Färg Hi-vis Green
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6,30 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,51 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 3,54 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm