Läs mer
Buerkle™ Volymhuvud för PharmaPicker
Produktkod. 11961561 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,6 ml
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Ytterligare provtagningsvolymer tillgängliga på begäran!
Produktkod. 11961561
Brand: Buerkle™ 53461100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytterligare provtagningsvolymer tillgängliga på begäran!
Volymspetsar att sätta in i PharmaPickers uppsamlingscylinder.
  • Volymspetsar att sätta in i PharmaPickers uppsamlingscylinder
  • Provtagningsmängd 0,1 - 1,2 ml för uppsamlingscylinder 5346-1000
  • Provtagningsmängd 1,25 - 2,5 ml för uppsamlingscylinder 5346-2000
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Volymhuvud
Material Rostfritt stål (V4A)
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
För användning med (utrustning) PharmaPicker uppsamlingscylinder