Läs mer
Buerkle™ Volymhuvud för PharmaPicker
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,6 ml
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Volymspetsar att sätta in i PharmaPickers uppsamlingscylinder
- Provtagningsmängd 0,1 - 1,2 ml för uppsamlingscylinder 5346-1000
- Provtagningsmängd 1,25 - 2,5 ml för uppsamlingscylinder 5346-2000
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Volymhuvud |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (utrustning) | PharmaPicker uppsamlingscylinder |