Läs mer
BRAND™ Volymflaska
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Klass | A |