Läs mer
KARTELL Volymflaska
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Volumetrisk kolv tillverkad av transparent fluorerad harts med hög kemikalie- och temperaturbeständighet (-250 C °till +270 °C).
- Levereras med standard DIN-proppar i PFA.
- Individuellt kalibrerat ringmärke enligt DIN EN ISO 1042, klass“ A” , Standarder.
- Lasergraverat lotnummer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun stil | Smal |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |
| Ytbehandling | Ej behandlad |