Läs mer
KARTELL Volumetrisk kolv med lock
:
Kapacitet: 500 ml
Beskrivning
- Dessa kolvar skapar ingen menisk så slutavläsningarna är lätta.
- Kalibrerad gravimetriskt vid 20 °C.
- Genomskinligheten av PP förbättras vid kontakt med vätska.
- Tjocka väggar eliminerar distorsion.
- Tunn hals gör slutavläsningen exakt.
- Autoklaverbar.
- Kemiskt icke-absorberande.
- Ingen vätning.
- Stoppare ingår.
- PASSAR FÖR LIVSMEDEL.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun stil | Smal |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |
| Ytbehandling | Ej behandlad |