Läs mer
Karl Hecht™ Volymflaska, överensstämmelsecertifierad, Duran™
Kapacitet (metrisk):
200 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
NS 14
NS 24
NS 29
Hals stil:
Bred
Standard
Beskrivning
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Fused blå examen.
- Standard mark utan propp.
- Överensstämmelse certifierad.
- Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Standard |
| Produkttyp | Volymflaska |
| Graderad | Ja |
| Stängningsstorlek | NS 14 |