Läs mer
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk
Produktkod. 10716752
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10716752
Brand: Karl Hecht™ 42110006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en förstorad bas för större stabilitet. Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk är konformitetscertifierad och levereras med en utbytbar propp.
  • Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
  • Överensstämmelse certifierad.
    • Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Form Konisk
Tolerans 0.025 mL
Bottenform Konisk
Förslutningstyp NS-stoppare
Stängningsstorlek NS 7/16