missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk

Produktkod. 10717132
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10717132

Brand: Karl Hecht™ 42110024

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad med en förstorad bas för större stabilitet. Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk är konformitetscertifierad och levereras med en utbytbar propp.

  • Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
  • Överensstämmelse certifierad.
    • Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.

Specifikationer

Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Form Konisk
Tolerans 0.025 mL
Förslutningstyp NS-stoppare
Stängningsstorlek NS 7/16
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.