Läs mer
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk
Produktkod. 12345793
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Unit Size:
Varje
Product Code. 12345793
Brand: Karl Hecht™ 42110036
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad med en förstorad bas för större stabilitet. Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk är konformitetscertifierad och levereras med en utbytbar propp.
  • Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
  • Överensstämmelse certifierad.
    • Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifications
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Form Konisk
Tolerans 0.04 mL
Förslutningstyp NS-stoppare
Stängningsstorlek NS 10/19