Läs mer
Vitlab™ Volumetrisk kolv med NS-propp
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- UV-absorberande, mycket transparent.
- För förvaring av ljuskänsliga ämnen
- Termisk spänning upp till 121° C överskrider inte permanent toleransgränsen
- För att bevara markeringar, rengöring vid högst 60° C rekommenderas
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Antal per förpackning | 2 |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 121 °C |
| Trådstorlek | NS 19/26 |
| Tolerans | 0.25 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Klass | A |