Läs mer
Vitlab™ Volumetrisk kolv med polypropenpropp
Produktkod. 15782116
Produktkod. 15782116
Brand: Vitlab™ 672950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbered kemiska lösningar med precision. Vitlab™ Volumetrisk kolv med polypropenpropp är idealiska för att förbereda och köra kemiska lösningar i laboratoriet. Kolvar är UV-absorberande, mycket transparenta och kan lagra ljuskänsliga ämnen.
  • UV-absorberande, mycket transparent.
  • För förvaring av ljuskänsliga ämnen
  • Termisk spänning upp till 121° C överskrider inte permanent toleransgränsen
  • För att bevara markeringar, rengöring vid högst 60° C rekommenderas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Höjd (metrisk) 150 mL
Hals stil 10/19/2018 (detta är inte ett datum)
Tolerans 0.05 mL