Läs mer
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp, överensstämmelsecertifierad
Produktkod. 10195331
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Tolerans:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
1.2 mL
2.0 mL
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10195331
Brand: Karl Hecht™ 42096004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät erforderliga provvolymer enkelt och exakt. Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp Conformity Certified är tjockväggig, tydligt märkt och märkt och har en solid finish
  • Duran™ borosilikatglas 3.3.
  • Standardtyp.
  • Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
  • Fused blå examen.
  • Tjockväggig, solid finish.
  • Tydligt läsbara figurer och märken.
  • Överensstämmelse certifierad.
    • Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Standard
Produkttyp Volymflaska
Tolerans 0.025 mL
Graderad Ja
Förslutningstyp NS-stoppare
Stängningsstorlek NS 7/16