Läs mer
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp, överensstämmelsecertifierad
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Tolerans:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
1.2 mL
2.0 mL
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Standardtyp.
- Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
- Fused blå examen.
- Tjockväggig, solid finish.
- Tydligt läsbara figurer och märken.
- Överensstämmelse certifierad.
- Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Bred |
| Produkttyp | Volymflaska |
| Tolerans | 0.04 mL |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | NS-stoppare |
| Stängningsstorlek | NS 10/19 |