Läs mer
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp, överensstämmelsecertifierad
Produktkod. 10638671
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Tolerans:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
1.2 mL
2.0 mL
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10638671
Brand: Karl Hecht™ 42096044
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät erforderliga provvolymer enkelt och exakt. Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp Conformity Certified är tjockväggig, tydligt märkt och märkt och har en solid finish
  • Duran™ borosilikatglas 3.3.
  • Standardtyp.
  • Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
  • Fused blå examen.
  • Tjockväggig, solid finish.
  • Tydligt läsbara figurer och märken.
  • Överensstämmelse certifierad.
    • Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Hals stil Bred
Produkttyp Volymflaska
Tolerans 0.10 mL
Graderad Ja
Förslutningstyp NS-stoppare
Stängningsstorlek NS 14/23