Läs mer
- Home
- Products
- Kolvar
- Volymflaskor
- Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp, överensstämmelsecertifierad
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv med PP-propp, överensstämmelsecertifierad
Produktkod. 10033861
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Tolerans:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
1.2 mL
2.0 mL
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Tolerans | Hals stil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10033861 | 500 mL | NS 19/26 | 0.25 mL | Standard | Varje |
| 10648671 | 100 mL | NS 14/23 | 0.10 mL | Standard | Varje |
| 11379393 | 10 mL | NS 7/16 | 0.025 mL | Standard | Varje |
| 10195331 | 5 mL | NS 7/16 | 0.025 mL | Standard | Varje |
| 10206961 | 5 mL | NS 10/19 | 0.04 mL | Bred | Varje |
| 10776372 | 10 mL | NS 10/19 | 0.4 mL | Bred | - |
| 10339021 | 20 mL | NS 12/21 | 0.06 mL | Bred | - |
| 10490172 | 25 mL | NS 10/19 | 0.04 mL | Standard | Varje |
| 10053821 | 100 mL | NS 12/21 | 0.10 mL | Standard | Varje |
| 10459421 | 200 mL | NS 14/23 | 0.15 mL | Standard | Varje |
| 10748682 | 250 mL | NS 14/23 | 0.15 mL | Standard | Varje |
| 10359211 | 1000 mL | NS 29/32 | 0.6 mL | Standard | - |
| 10013791 | 50 mL | NS 12/21 | 0.06 mL | Standard | Varje |
| 10083871 | 5 mL | NS 7/16 | 0.025 mL | - | Varje |
| 10083891 | 5 L | NS 34/35 | 1.2 mL | Standard | Varje |
| 10145481 | 10 mL | NS 7/16 | 0.025 mL | Standard | Varje |
| 10349261 | 2 mL | NS 7/16 | 0.025 mL | - | Varje |
| 10708852 | 2000 mL | NS 29/32 | 0.6 mL | Standard | Varje |
| 10638671 | 50 mL | NS 14/23 | 0.10 mL | Bred | - |
| 10165241 | 10 L | NS 45/40 | 2.0 mL | Standard | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10033861
Leverantör
Karl Hecht™
Leverantörsnummer
42096076
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Standardtyp.
- Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
- Fused blå examen.
- Tjockväggig, solid finish.
- Tydligt läsbara figurer och märken.
- Överensstämmelse certifierad.
- Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Standard |
| Produkttyp | Volymflaska |
| Tolerans | 0.25 mL |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | NS-stoppare |
| Stängningsstorlek | NS 19/26 |