Läs mer
Duran™ Volumetrisk kolv, 3000 ml, utan tryck
Produktkod. 15573152 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet: 3 L
Produktkod.
15573152 Kapacitet: 3 L
1 options
Produktkod. 15573152 Leverantör Duran™ Leverantörsnummer 213726878
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett idealiskt val för blandning, mätning och förvaring av vätskor i laboratoriet.
  • Utan tryck
  • NS 29/32
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Enastående kemikaliebeständighet och nära inert beteende
  • Hög temperatur och termisk chockbeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Inkluderar volymflaska; propp ingår ej
Produkttyp Volumetrisk kolv
Standard konisk fog NS 29/32
Graderad Inga examensbetyg
Mun stil Pärlstav