Läs mer
Hirschmann™ Volumetrisk mätanordning
Produktkod. 10293861
Change view
För användning med (utrustning):
Schilling Snabbflödesbyretter, 15 - 50 ml
Schilling Snabbflödesbyretter, 5 - 10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
10293861 Schilling Snabbflödesbyretter, 15 - 50 ml
10069770 Schilling Snabbflödesbyretter, 5 - 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10293861 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8900750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 SEK
    253.07 SEK / Paket med 1
    Save 34.93 SEK
    12% Av
I lager
Passande för Dr. Schilling snabbflödesbyretter
  • För Schilling byretter
Specifikationer
För användning med (utrustning) Schilling Snabbflödesbyretter, 15 - 50 ml
Antal per förpackning 1 vardera
Typ Buret passning