Läs mer
Socorex™ Acura™ 8-kanals mikropipett volymetrisk modul
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
350μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En av 27 tillgängliga volymetriska enheter.
- Öka mångsidigheten och spara kostnader.
- Demonterar och sätter ihop utan verktyg.
- Kalibreringsspecifikationer för extra moduler - som ställts in av fabrikskvalitetskontroll eller av pipettägaren - finns kvar i instrumentminnet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | 8 kanals pipett |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Mikropipett volymetrisk modul |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| För användning med (applikation) | 8 kanals pipett |
| För användning med (utrustning) | Acura™ Electro 926 Mikropipett |
| Kvantitet | 1 vardera |