Läs mer
Hirschmann™ Volumetriska pipetter med bifogad spruta
Produktkod. 10544062
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10544062
Brand: Hirschmann™ 1410160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann™ Volumetriska pipetter med påsatt spruta kommer med bärnstensfärgad gradering.
  • Ett märke
  • Bärnstensfärgad gradering
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet Varje
Tolerans 0.02 mL
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Volumetrisk pipettspruta