Läs mer
DWK Life Sciences Volumetrisk pipett, från Soda-lime Glass, Class AS , bärnstensfärgat diffusionstryck, med batchcertifikat och intyg om överensstämmelse
Produktkod. 15291939 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15291939 10 mL Paket med 12
15271939 2 mL Paket med 12
15221949 50 mL Paket med 6
15261939 1 mL Paket med 12
15231949 100 mL Paket med 6
15201949 20 mL Paket med 6
15211949 25 mL Paket med 6
15281939 5 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15291939 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243380803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1633.13 SEK / Paket med 12
    Save 226.87 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Pipetter används för exakt mätning och dekantering av vätskor. Endast vissa kvantiteter kan fyllas med bulbpipetter.
Pipetter används för exakt mätning och dekantering av vätskor. Endast vissa kvantiteter kan fyllas med bulbpipetter. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Toleranserna för volyminnehållet i kalibrerbara pipetter motsvarar felgränserna för de tyska vikt- och måttföreskrifterna samt ISO och DIN. Pipetterna är gjorda av soda-lime glas och uppfyller klass AS . Skalan är tryckt i bärnsten. Pipetter med batchnummer och noggrannhetsklass AS levereras med ett batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Utblåsningen gör att olika mängder vätskor kan hållas och dispenseras i portioner av samma storlek
  • Påbränt, mycket hållbart bärnstenstryck
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass AS
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Noggrann mätning och dekantering av vätskor; Volumetrisk mätning; Upphämtning och leverans av en definierad total kvantitet
Kvantitet 12/Pk.
Tolerans ±0,02 ml
Färg Rött
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 450 mm