Läs mer
DWK Life Sciences Volumetrisk pipett, från Soda-lime Glass, Klass B, bärnstensfärgad diffusionstryck
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Pipetter används för exakt mätning och dekantering av vätskor. Endast vissa kvantiteter kan fyllas med bulbpipetter. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Toleranserna för volyminnehållet i kalibrerbara pipetter motsvarar felgränserna för de tyska vikt- och måttföreskrifterna samt ISO och DIN. Pipetterna är gjorda av soda-lime glas och uppfyller klass B. Skalan är tryckt i bärnsten.
- Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Utblåsningen gör att olika mängder vätskor kan hållas och dispenseras i portioner av samma storlek
- Påbränt, mycket hållbart bärnstenstryck
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Noggrann mätning och dekantering av vätskor; Volumetrisk mätning; Upphämtning och leverans av en definierad total kvantitet |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Tolerans | ±0,015 ml |
| Färg | Orange |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 350 mm |