Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Volymetriska pipetter med batchcertifikat
Beskrivning
- Uppfyller DIN ISO 648-standarder
- 1 mark
- Tryckt i bärnstensfärg
- Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Tolerans | ±0,010 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Typ | Volumetrisk pipett |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Pipetkontroller |
| Visa mer |