missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Von Willebrand Factor Antibody (rVWF/2480), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08944AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Von Willebrand Factor | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF | |
| Recombinant full-length human Von Willebrand Factor protein (Uniprot: P04275 ) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 7450 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rVWF/2480 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur