missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Von Willebrand Factor Antibody (VWF/1465), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-54430UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Specifikationer
| Von Willebrand Factor | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF | |
| Recombinant fragment of human Von Willebrand Factor protein (aa1815-1939) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04275) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 7450 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| VWF/1465 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering