Läs mer
Vonoprazan, MedChemExpress
Produktkod. 16454196
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16454196 100 mg
1 options
Produktkod. 16454196 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Vonoprazan (TAK-438 free base), a proton pump inhibitor (PPI), is a potent and orally active potassium-competitive acid blocker (P-CAB), with antisecretory activity.
Vonoprazan inhibits H+,K+-ATPase activity in porcine gastric microsomes with an IC50 of 19 nM at pH 6.5. Vonoprazan is developed for the research of acid-related diseases, such as gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. Vonoprazan can be used for eradication of Helicobacter pylori.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vonoprazan
CAS 881681-00-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16FN3O2S
Kvantitet 100 mg
Synonym TAK-438 free base
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (289.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N1C=C(CNC)C=C1C2=CC=CC=C2F)(C3=CC=CN=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 345.39
Formel vikt 345.39
Procent renhet 99.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid