missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vorapaxar Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vorapaxar Sulfate |
| CAS | 705260-08-8 |
| Molekylformel | C29 H33 F N2 O4 . H2 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-','ethyl ester','sulfate (1:1), Carbamic acid','[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-','ethyl ester','sulfate (1:1) (9CI), Sch 530348, Vorapaxar sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33FN2O4.H2O4S/c1-3-35-29(34)32-23-10-11-24-20(14-23)15-26-27(17(2)36-28(26)33)25(24)12-9-22-8-7-19(16-31-22)18-5-4-6-21(30)13-18;1-5(2,3)4/h4-9,12-13,16-17,20,23-27H,3,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,32,34);(H2,1,2,3,4)/b12-9+;/t17-,20+,23-,24-,25+,26-,27+;/m1./s1 |
| LEDER | CCOC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C1)C[C@@H]3[C@@H]([C@@H](C)OC3=O)[C@H]2\C=C\c4ccc(cn4)c5cccc(F)c5.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | ethyl N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl]ethenyl]-1-methyl-3-oxo-3a,4,4a,5,6,7,8,8a,9,9a-decahydro-1H-benzo[f][2]benzofuran-6-yl]carbamate;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 590.66 |
| Formel vikt | 590.2098 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?