missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Voriconazole 2.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal

Produktkod. 30459655
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459655 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459655 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1094.0007

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Voriconazole
CAS 137234-62-9
Analyt- eller komponentnamn Voriconazole
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H14 F3 N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Voriconazole, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
Lösningstyp Single Solution
LEDER C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-namn (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 349.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 349.115 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.