Läs mer
Vorikonazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
15442252 1 g
1 options
Produktkod. 15442252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458670010
Request Bulk or Custom Format
Voriconazol, CAS # 137234-62-9, är ett antifungalt medel som verkar genom att hämma sterolbiosyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Voriconazol är en svampdödande förening som har aktivitet mot en mängd olika svamparter inklusive Aspergillus och Candida
  • Vorikonazol blockerar sterolbiosyntesen hos Candida-arter genom hämning av CYP450-beroende 14-alfasteroldemetylas
  • Det minskar närvaron av ergosterol i svampens cellmembran, vilket kan leda till död eller tillväxthämning, beroende på organismen
Användningsområden
  • Vorikonazol kan användas i laboratoriestudier av läkemedelssäkerhet, farmakokinetik och verkningsmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Voriconazole
Typ Voriconazole
CAS 137234-62-9
Smältpunkt 128.0°C to 134.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max.
Kvantitet 1 g
Molekylformel C16H14F3N5O
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
InChI-nyckel BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
LEDER CC(C1=NC=NC=C1F)C(CN2C=NC=N2)(C3=C(C=C(C=C3)F)F)O
IUPAC-namn (2R,3S)-2-(2,4-difluorfenyl)-3-(5-fluorpyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 349.317
PubChem CID 71616
ChEBI CHEBI:10023
Formel vikt 349.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Voriconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.