Läs mer
Voriconazole, LoGiCal
Produktkod. 30462361
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462361 10 mg
1 options
Produktkod. 30462361 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1094.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Voriconazole
CAS 137234-62-9
Analyt- eller komponentnamn Voriconazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 F3 N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Voriconazole, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-namn (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 349.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 349.115 g/mol