Läs mer
Voriconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Voriconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 137234-62-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14F3N5O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | UK-109496 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.14 mM) ∣H2O : 0.17 mg/mL (0.49 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |