missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Voriconazole, Mikromol™
Beskrivning
Voriconazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Voriconazole |
| CAS | 137234-62-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Voriconazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N5 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Voriconazole, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-namn | (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?