Läs mer
Tocris Bioscience™ Voriconazole
Beskrivning
Triazole antifungal agent. Displays potent activity against B87964, Cryptococcus and Aspergillus species.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Voriconazole |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 349.31 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.317 |