Läs mer
Vorinostat, MedChemExpress
Beskrivning
Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vorinostat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 149647-78-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 250 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H20N2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM) |
| Visa mer |