Läs mer
Vorolanib, TRC
Produktkod. 30455430
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455430 10 mg
30451355 100 mg
30454418 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV76602510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013920-15-4
Molekylformel C23H26N5O3F
Molekylvikt (g/mol) 439.48
Synonym N-[(3S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, X-82 (Vorolanib)
IUPAC-namn N-[(3S)-1-(dimetylkarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]-5-[(Z)-(5-fluor-2-oxo-1H-indol-3-yliden)metyl]-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxamid
LEDER CN(C)C(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)c2c(C)[nH]c(\C=C\3/C(=O)Nc4ccc(F)cc34)c2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vorolanib
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26FN5O3/c1-12-19(10-17-16-9-14(24)5-6-18(16)27-21(17)30)25-13(2)20(12)22(31)26-15-7-8-29(11-15)23(32)28(3)4/h5-6,9-10,15,25H,7-8,11H2,1-4H3,(H,26,31)(H,27,30)/b17-10-/t15-/m0/s1
Formel vikt 439.202