Läs mer
Labnet™ Vortemp™ 1550 Shaking Incubator
Produktkod. 11422137
Change view
Håller:
18 x 15 ml eller 8 x 50 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11422137 18 x 15 ml eller 8 x 50 ml rör Varje
1 options
Produktkod. 11422137 Leverantör Labnet™ Leverantörsnummer S2050A230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41638.04 SEK
    31204.68 SEK / Paket med 1
    Save 10433.36 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Vortemp™ 1550 Shaking Incubator - Komplett med ställ för 50 mL och 15 mL rör, 230V.
  • Utbytbara och justerbara plattformar
    • Designad för samtidig uppvärmning och blandning av små prover VorTemp™ 1550 shaking inkubatorer levereras med utbytbara plattformar för standard 15 mL och 50 mL koniska rör.
    • Maximal kapacitet är 8 x 50 ml eller 18 x 15 ml.
    • Temperaturen i VorTemp™ 1550 är justerbar över ett brett område, vilket gör enheten användbar för en mängd olika applikationer, inklusive bakteriekulturer och matsmältningar.
    • Mekanisk konvektion ger en enhetlig och stabil miljö i kammaren.
    • De VorTemp™ 1550 kan även användas i kylrummet för sub-ambient applikationer.
    • Skaka och inkubera proverna samtidigt
    • Intelligent, digital styrning
  • Mikroprocessorstyrda parametrar
    • Skakhastigheten samt accelerationshastigheterna är justerbara.
    • Accelerationen kan ställas in på tre olika nivåer för att skydda ömtåliga prover.
    • En mikroprocessor styr alla parametrar inklusive temperatur och tidsinställd drift.
    • Självdiagnostisk programvara övervakar kontinuerligt enheten för korrekt temperatur och skakhastighet, och uppmärksammar användaren på eventuella fel.
    • Uppvärmning och skakning styrs av återkopplingsslingor som exakt upprätthåller valda parametrar, oberoende av belastnings- eller spänningsfluktuationer.
    • Den robusta konstruktionen av VorTemp™ 1550 ger den stabilitet under höghastighetsskakning.
    • Kammaren är isolerad för att bibehålla temperaturen och minska driftsljud.
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 200 till 950 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 99 °C
Håller 18 x 15 ml eller 8 x 50 ml rör
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Mått (L x B x H) 26 x 31 x 31 cm (10,2 x 12,2 x 12,2 tum)
Timerintervall 1 till 99 min. eller Kontinuerlig