Läs mer
Invitrogen™ VorTemp™ 56 Shaking Incubator and Temperature Validation Kit
Beskrivning
VorTemp 56 skakningsinkubatorn för mikroplattor är designad för samtidig uppvärmning och blandning av QuantiGene Plex analyser. Temperaturen är justerbar över ett brett område, och mekanisk konvektion ger en enhetlig och stabil miljö i kammaren.
VorTemp funktioner:
• En mikroprocessor för att styra alla parametrar inklusive temperatur och tidsinställd drift
• Självdiagnostisk programvara för att kontinuerligt övervaka rätt temperatur och skakhastighet, varnar användaren för eventuella fel
• Uppvärmning och skakning som styrs av återkopplingsslingor som exakt upprätthåller valda parametrar, oberoende av belastnings- eller spänningsfluktuationer
• Stabil konstruktion för stabilitet under höghastighetsskakning
• En isolerad kammare för att bibehålla temperaturen och minska driftsljud
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 99,5 °C |
| Produkttyp | Shaking Incubator |
| Material | Coated Steel |
| Fuktighetsområde | 85% |
| Inkluderar | 1 VorTemp 56 Shaking Incubator, 1 QuantiGene Temperature Validation Kit |
| Kvantitet | 1 vardera |