Läs mer
IKA™ Vortex 2 Shaker
Produktkod. 15523940 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15523940 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 15523940 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3695.64 SEK
    3438.53 SEK / Paket med 1
    Save 257.11 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Vortex shaker lämplig för touch-drift eller kontinuerlig drift.
  • Touchfunktion
  • Lämplig för kontinuerlig drift (låg värme på grund av ventilation av motor)
  • Stabil drift vid höga hastigheter tack vare silikonbasfötter
  • Steglöst justerbart hastighetsområde
  • Olika tillämpningar möjliga tack vare 3 utbytbara fästen och 7 skär (t.ex Eppendorf rör, mikrotiterplattor, Erlenmeyer-kolvar 250 mL etc.), dessa måste beställas separat
  • Tillbehör klickar säkert på apparaten i valfri position
  • Specialband (VG 3.36) säkerställer enkel hantering av runda/Erlenmeyer-kolvar
  • Robust formgjuten metallhölje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bana 4 mm
Hastighetsintervall 500 till 2500 rpm
Spänning 220/240 V
Wattal 60 W
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 138 x 120 x 140 mm