Läs mer
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Tryck på Mixer
Produktkod. 15517335
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-0156
SI-0176
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15517335
Brand: Scientific Industries SI™ 83041415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blandar svåra prover med höghastighets aggressiv vortexing. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer-banor i stor 6 mm-krets för att säkerställa konsekventa blandningar.
  • Kraftig enkel höghastighetsvirvling
  • Lätt att använda Touch On-drift
  • Stor, 6 mm bana för aggressiv vortexning av svåra prover
  • Kan användas med Pop-off Cup eller valfri 76 mm plattform
  • Kan användas i kylrum och inkubatorer
  • Levereras med kopphuvud för ett enda rör
Specifikationer
Bana 6 mm
Hastighetsintervall 3200 rpm
Elektriska krav 230 V, 60 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad CE, ETL
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 60 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Modell SI-0156
Inkluderar Pop-off kopp
Driftlägen Tryck på På
Garanti och serviceerbjudande 2 år