Läs mer
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Tryck på Mixer
Produktkod. 15537335 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-0156
SI-0176
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Modell Förpackningsstorlek
15537335 CH-kontakt SI-0176 Varje
15517335 EU-kontakt SI-0156 Varje
10468431 EU-kontakt SI-0156 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15537335 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer SI0176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4079.25 SEK
    3623.03 SEK / Paket med 1
    Save 456.22 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Blandar svåra prover med höghastighets aggressiv vortexing. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer-banor i stor 6 mm-krets för att säkerställa konsekventa blandningar.
  • Kraftig enkel höghastighetsvirvling
  • Lätt att använda Touch On-drift
  • Stor, 6 mm bana för aggressiv vortexning av svåra prover
  • Kan användas med Pop-off Cup eller valfri 76 mm plattform
  • Kan användas i kylrum och inkubatorer
  • Levereras med kopphuvud för ett enda rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 6 mm
Hastighetsintervall 3200 rpm
Elektriska krav 230 V, 60 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad CE, ETL
Pluggtyp CH-kontakt
Frekvens 60 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Modell SI-0176
Inkluderar Pop-off kopp
Driftlägen Tryck på På
Garanti och serviceerbjudande 2 år