Läs mer
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Produktkod. 15547335 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Modell:
SI-0256
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Modell Förpackningsstorlek
15547335 EU-kontakt SI-0256 Varje
1 options
Produktkod. 15547335 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7719.03 SEK
    4300.05 SEK / Paket med 1
    Save 3418.98 SEK
    44% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Blandar försiktigt, kraftigt och var som helst däremellan. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 hastigheter varierar från 600 till 3200 rpm.
  • Variabel hastighet för exakt blandning
  • Brett utbud av tillbehör tillgängliga för de flesta rör, plattor och andra behållare
  • Hands-Free eller Peka på kontroll
  • Kan användas i kylrum och inkubatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 600 till 3200 rpm
Elektriska krav 230 V, 60 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad CE, ETL
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 60 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Modell SI-0256
Inkluderar Pop-off kopp, 76 mm plattform
Driftlägen Handsfree, tryck på
Garanti och serviceerbjudande 2 år