Läs mer
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Produktkod. 15537365
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-T256
SI-T276
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15537365
Brand: Scientific Industries SI™ 83041250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar en integrerad timer. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T blandas försiktigt eller kraftigt med en inställd tid eller kontinuerligt.
  • Variabel hastighet för exakt blandning från skonsam till kraftig
  • Brett utbud av tillbehör för de flesta rör, tallrikar och andra behållare
  • Hands-Free eller Peka på kontroll
  • Kan användas i kylrum och inkubatorer
  • Timer funktion:
    • Tryck på På: 1 till 60 sek.
    • Handsfree: 1 till 60 min. eller kontinuerligt
  • Enheten stannar automatiskt vid slutet av användarprogrammerad tid
Specifikationer
Hastighetsintervall 600 till 2700 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Modell SI-T256
Inkluderar 76 mm plattform, pop-off kopp