Läs mer
OHAUS™ Vortex-mixer
Produktkod. p-7221207 Handla allt Ohaus Produkter
Controllertyp:
Analog
Digital
Produktkod. 17298380
Brand: OHAUS™ 30573832
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftfull Hands-Free Vortexmixer för effektiv mixning med hög genomströmning
  • Bearbeta enkelt upp till 50 prover samtidigt - Multi-Tube Vortex Mixer kan anpassas för din applikation med sex olika rörställ och en efterförlängningssats.
  • Multi-Tube Vortex Mixers har antingen ett enkelt att rengöra ett stycke rostfritt stålhölje som är perfekt för rena rum eller en målad stålversion för ett mer ekonomiskt alternativ.
  • För utmanande prover, förbättra virvelverkan& skapa en mer kraftfull mix med det programmerbara pulsläget på de digitala modellerna. Justera tidsintervallet för puls på/av för att anpassa driften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3.6 mm
Spänning 230 V
Wattal 100 W
Frekvens 50/60 Hz
Material Skumställ i rostfritt stål för (50) rör med diametern 12 mm (ingår), utbytbara skumställ för att vortexa rör från 10 - 29 mm i diameter
Mått (L x B) 241 x 384 mm
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 406 mm
Längd (engelska) 9,5 tum
Bredd (engelska) 15,1 tum.
Fraktvikt (metrisk) 19.1 kg
Vikt (engelska) 41 lb.
Vikt (metrisk) 18.7 kg
Controllertyp Analog
Modell VXMTALB
Visa Oberoende LED-displayer för hastighet/tid