Läs mer
Cole Parmer™ Vortex-mixer
Produktkod. 15637105 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15637105
Brand: Cole Parmer™ 0472603
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Äkta cirkulär bana för effektiv blandning.
  • Äkta cirkulär bana för effektiv blandning.
  • Variabel hastighet är användbar för en mängd olika tillämpningar från allmän blandning till återsuspendering av pellets.
  • Har två lägen för både ''touch'' och kontinuerlig drift.
  • Standard ''Cup''-huvudet som medföljer virveln kommer att rymma ett enda provrör.
  • Huvudet byts enkelt med valfria huvuden (säljs separat) som rymmer rör i en mängd olika storlekar samt mikroplattor.
  • Inga verktyg krävs.
  • Lätt och stabil under drift tack vare den optimerade motvikten.
  • Säker för användning i kylrum eller inkubator.
Specifikationer
Hastighetsintervall 2850 rpm max.
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Djup (metriskt) 12.7 cm
Höjd (metrisk) 13.97 cm
Bredd (metrisk) 13.97 cm