Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixers rörhållare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal positioner:
1
18
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 0.5 mL |
| Produkttyp | Mikrorörshållare |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (229 x 229 mm) |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 229 mm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 229 mm |
| För användning med (utrustning) | Vortex mixer |
| Antal positioner | 24 |