Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixers rörhållare
Produktkod. 15756959 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal positioner:
1
18
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15756959
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare
  • Montera på mixern för enrörs, handsfree-blandning
  • Fäst enkelt utan verktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 1,5 till 2 ml
Produkttyp Mikrorörshållare
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (229 x 229 mm)
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 229 mm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 229 mm
För användning med (utrustning) Vortex mixer
Antal positioner 18