Läs mer
IKA IKA Vortex 3 Shaker
Produktkod. 10132562 Handla allt IKA Produkter
Change view
Bana:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10132562 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 10132562 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0003340000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
IKA Vortex 3 Shaker lämplig för korttidsdrift (touchfunktion), aktiveras genom att trycka på shakertillbehör eller kontinuerlig drift.
  • Kompakt design
  • Brett hastighetsområde, steglöst justerbar
  • Olika applikationer, 3 utbytbara fästen och 7 insatser (t.ex. mikrorör, mikrotiterplattor, Erlenmeyer-kolvar 250mL etc.), (beställ separat)
  • Tillbehör klickar säkert på apparaten i valfri position
  • Specialrem säkerställer enkel hantering av runda/Erlenmeyer-kolvar
  • Robust metallzink formgjuten hölje
  • Korttidsdrift aktiveras genom att trycka på bilaga (touchfunktion)
  • Stabil vid höga hastigheter tack vare speciella fötter (kiselbas med ultrahög vibrationsdämpning)
  • Excentrisk med kullager
  • Lämplig för kontinuerlig drift med låg självuppvärmning tack vare självventilation av motor
  • Skakrörelse: orbital
  • Orbital diameter: 4mm
  • Steglöst justerbart hastighetsområde: 500 - 2.500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4 mm
Hastighetsintervall 0 till 2500 rpm
Spänning 200/240 V, 100/115 V
Wattal 60 W
Frekvens 50/60 Hz
Djup (engelska) 5,8 tum
Djup (metriskt) 14.9 cm
Höjd (engelska) 5,35 tum
Höjd (metrisk) 13.6 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Vikt (engelska) 9.9 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
IP-betyg IP21
Driftlägen Kontinuerligt