Läs mer
Heidolph™ Multi Reax Vortex-skakapparat
Produktkod. 10627952 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10627952 3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10627952 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5451000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19065.33 SEK
    18283.18 SEK / Paket med 1
    Save 782.15 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multi Reax Vortex-skakapparat inkluderar ett tillbehör som rymmer upp till 26 kärl med olika diametrar. Den 3 mm stora vibrationsbanan ger utmärkta blandningsresultat även i stora och fasta prover.
  • Unik skakapparat som rymmer upp till 26 kärl med olika diametrar.
  • Inkluderar fäste för 26 kärl med diametrar från 10 till 16 mm och fäste för 12 kärl med diametrar från 16 till 32 mm.
  • Den 3 mm stora vibrationsbanan ger utmärkta blandningsresultat även i stora och fasta prover.
  • Ställ in och justera kontinuerligt de variabla hastigheterna på 150 till 2 000 rpm på den digitala displayen.
  • Digital processtimer tillåter obevakad drift och kan ställas in från 1 till 999 minuter.
  • När den inställda tiden har gått ut ljuder ett larm och driften stoppas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 1.5 kg
Hastighetsintervall 150 till 2000 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Wattal 50 W
Bärande kapacitet (engelska) 3.3 lb.
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529 IP 30
Mått (L x B x H) 410 x 270 x 172 mm
Fraktvikt (engelska) 21.6 lb.
Fraktvikt (metrisk) 9.8 kg
Vikt (engelska) 21.6 lb.
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Modell Multi Reax
Visa Digital
Inkluderar 2 karusellfästen
Antal positioner 26
Timerintervall 1 till 999 min.