Läs mer
Heidolph™ Reax Vortex Top Mix Omrörare
Produktkod. 10212931 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10212931 5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10212931 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5411000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4457.69 SEK
    4273.12 SEK / Paket med 1
    Save 184.57 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en låg tyngdpunkt som förhindrar glidning i hög hastighet, även på fuktiga ytor, denna Reax Top Test Tube Shaker med en analog rörmixer och 5 mm orbital rörelse och hastigheter upp till 2500 rpm, är idealisk i de flesta vetenskapliga, forsknings- och andra laboratorier.
  • Vibrerande provrörsskakare, REAX Topp med litet pickupfäste
  • Analog rörblandare med 5 mm orbital rörelse och hastighet upp till 2500 rpm, 230 VAC
  • Maximal kärlkapacitet 15 ml, för upp till 1 rör, variabel hastighet med kontinuerlig och touchkontroll, inklusive universell plattform
  • Designad med låg tyngdpunkt som förhindrar glidning i hög hastighet, även på en fuktig yta
  • Obegränsad visuell reaktionskontroll hela tiden: det transparenta, icke-imgande PETG-materialet erbjuder allt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 5 mm
Hastighetsintervall 200 till 3200 rpm
Spänning 230 V
Wattal 42 W
Produkttyp Vortex Top Mix Omrörare
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 6,8 tum
Djup (metriskt) 172 mm
Höjd (engelska) 4,1 tum
Höjd (metrisk) 105 mm
Bredd (engelska) 5,3 tum
Bredd (metrisk) 134 mm
Vikt (engelska) 6.2 lb.
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Modell Reax Top
För användning med (applikation) Blandning
IP-betyg IP22
Driftlägen Automatisk, kontinuerlig